MilliporeSigma
496421
Sigma-Aldrich
Hafnium(IV) bromide
anhydrous, powder, 99.99% (purity excludes ~0.2% zirconium.)
About This Item
Fórmula lineal:
HfBr4
Número de CAS:
Peso molecular:
498.11
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
grado
anhydrous
Ensayo
99.99% (purity excludes ~0.2% zirconium.)
Formulario
powder
mp
424 °C (lit.)
densidad
4.9 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Br[Hf](Br)(Br)Br
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)