495697
Chromium(III) trifluoroacetylacetonate
≥99.9% trace metals basis
About This Item
Ensayo
≥99.9% trace metals basis
Formulario
solid
mp
140 °C (lit.)
cadena SMILES
C\C(O[Cr](O\C(C)=C\C(=O)C(F)(F)F)O\C(C)=C/C(=O)C(F)(F)F)=C/C(=O)C(F)(F)F
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)