MilliporeSigma
492493
Sigma-Aldrich
DL-Pipecolinic acid-(carboxy-13C)
99 atom % 13C
Sinónimos:
2-Piperidinecarboxylic acid-(carboxy-13C)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13CC5H11NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
130.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Formulario
solid
mp
282 °C (dec.) (lit.)
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
O[13C](=O)C1CCCCN1
InChI
1S/C6H11NO2/c8-6(9)5-3-1-2-4-7-5/h5,7H,1-4H2,(H,8,9)/i6+1
Clave InChI
HXEACLLIILLPRG-PTQBSOBMSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)