MilliporeSigma
490776
Sigma-Aldrich
3-Bromobenzaldehyde diethyl acetal
98%
About This Item
Fórmula lineal:
BrC6H4CH(OC2H5)2
Número de CAS:
Peso molecular:
259.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.512 (lit.)
bp
95 °C/0.5 mmHg (lit.)
densidad
1.271 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCOC(OCC)c1cccc(Br)c1
InChI
1S/C11H15BrO2/c1-3-13-11(14-4-2)9-6-5-7-10(12)8-9/h5-8,11H,3-4H2,1-2H3
Clave InChI
KDHRJLQXMOBXRV-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
3-Bromobenzaldehyde diethyl acetal is an acetal derivative of 3-bromobenzaldehyde.
Aplicación
3-Bromobenzaldehyde diethyl acetal may be used in the preparation of 3-(tris[2-perfluorohexylethyl]stannyl)benzaldehyde.[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
219.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
104 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Preparation and evaluation of reagents for tagging amino and thiol groups with fluorous stannanes. A convenient method for producing radioiodinated compounds in high effective specific activity.
Donovan AC and Valliant JF
Journal of Labelled Compounds & Radiopharmaceuticals, 54(2), 65-71 (2011)