490350
[3aS-(3aα,4α,5α,7aα)]-7-Bromo-3a,4,5,7a-tetrahydro-2,2-dimethyl-1,3-benzodioxole-4,5-diol
99%
About This Item
Productos recomendados
assay
99%
optical activity
[α]22/D −10°, c = 1 in chloroform
mp
121-124 °C (lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@@]12OC(C)(C)O[C@]1([H])C(Br)=C[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C9H13BrO4/c1-9(2)13-7-4(10)3-5(11)6(12)8(7)14-9/h3,5-8,11-12H,1-2H3/t5-,6-,7-,8+/m1/s1
InChI key
UGCLVZMHFRQWFL-XUTVFYLZSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)