MilliporeSigma
489298
Sigma-Aldrich
Ethyl acetoacetate-4-13C
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula lineal:
13CH3COCH2CO2CH2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
131.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nivel de calidad
Ensayo
99% (CP)
disponibilidad
not available in Japan
índice de refracción
n20/D 1.419 (lit.)
bp
181 °C (lit.)
mp
−43 °C (lit.)
densidad
1.037 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
CCOC(=O)CC([13CH3])=O
InChI
1S/C6H10O3/c1-3-9-6(8)4-5(2)7/h3-4H2,1-2H3/i2+1
Clave InChI
XYIBRDXRRQCHLP-VQEHIDDOSA-N
Envase
Packaged in ampules
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
183.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
84 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)