MilliporeSigma
482943
Sigma-Aldrich
(S,S)-(+)-1-Phenylcyclohexane-cis-1,2-diol
99%
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5C6H9(OH)2
Número de CAS:
Peso molecular:
192.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
99%
actividad óptica
[α]23/D +8°, c = 1 in methanol
mp
121-123 °C (lit.)
cadena SMILES
O[C@H]1CCCC[C@]1(O)c2ccccc2
InChI
1S/C12H16O2/c13-11-8-4-5-9-12(11,14)10-6-2-1-3-7-10/h1-3,6-7,11,13-14H,4-5,8-9H2/t11-,12-/m0/s1
Clave InChI
QHNHEYDAIICUDL-RYUDHWBXSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)