479969
4-Amino-5-pyrimidinecarbonitrile
96%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
96%
Formulario
solid
mp
251-255 °C (lit.)
grupo funcional
nitrile
cadena SMILES
Nc1ncncc1C#N
InChI
1S/C5H4N4/c6-1-4-2-8-3-9-5(4)7/h2-3H,(H2,7,8,9)
Clave InChI
JAIYUIOGVNRXEW-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)