MilliporeSigma
478172
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-methylphenyl isocyanate
95%
About This Item
Fórmula lineal:
BrC6H3(CH3)NCO
Número de CAS:
Peso molecular:
212.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
95%
mp
47-50 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1cc(Br)ccc1N=C=O
InChI
1S/C8H6BrNO/c1-6-4-7(9)2-3-8(6)10-5-11/h2-4H,1H3
Clave InChI
NXAYRHQYINQHRF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)