MilliporeSigma
47780
Sigma-Aldrich
Fmoc-Tyr(3-NO2)-OH
≥97.0% (HPLC)
Sinónimos:
Fmoc-3-nitro-L-tyrosine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H20N2O7
Número de CAS:
Peso molecular:
448.42
Beilstein:
9445034
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥97.0% (HPLC)
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC(=O)[C@H](Cc1ccc(O)c(c1)[N+]([O-])=O)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C24H20N2O7/c27-22-10-9-14(12-21(22)26(31)32)11-20(23(28)29)25-24(30)33-13-19-17-7-3-1-5-15(17)16-6-2-4-8-18(16)19/h1-10,12,19-20,27H,11,13H2,(H,25,30)(H,28,29)/t20-/m0/s1
Clave InChI
JZUZJVFERQWLNC-FQEVSTJZSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)