MilliporeSigma
476722
Sigma-Aldrich
3-Bromo-1,1,1-trifluoro-2-propanol
96%
About This Item
Fórmula lineal:
BrCH2CH(OH)CF3
Número de CAS:
Peso molecular:
192.96
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
96%
índice de refracción
n20/D 1.4 (lit.)
bp
124.5 °C/743 mmHg (lit.)
densidad
1.861 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
OC(CBr)C(F)(F)F
InChI
1S/C3H4BrF3O/c4-1-2(8)3(5,6)7/h2,8H,1H2
Clave InChI
VBHIIZIQRDVGDH-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
3-Bromo-1,1,1-trifluoro-2-propanol (3-bromo-1,1,1-trifluoropropan-2-ol, BTFP) is a brominated saturated alcohol. It behaves as a thiol-reactive trifluoromethyl probe. Its effective chemical shift dispersion under conditions of varying polarity has been studied.[1] The photodissociation dynamics of BTFP has been investigated by various methods.[2][3][4]
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
109.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
43 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
A comparison of chemical shift sensitivity of trifluoromethyl tags: optimizing resolution in 19F NMR studies of proteins.
Ye L, et al.
Journal of Biomolecular Nmr, 62(1), 97-103 (2015)
Photodissociation dynamics of 3-bromo-1,1,1-trifluoro-2-propanol and 2-(bromomethyl) hexafluoro-2-propanol at 234 nm: Resonance-enhanced multiphoton ionization detection of Br (2Pj).
Indulkar YN, et al.
J. Chem. Phys. , 134(19), 194313-194313 (2011)
Photodissociation of 3-Bromo-1, 1, 1-trifluoro-2-propanol at 193 nm: Laser-Induced Fluorescence Detection of OH (?''= 0, J'').
Indulkar YN, et al.
The Journal of Physical Chemistry A, 113(30), 8462-8470 (2009)
The periodically forced conversion of 2, 3-epoxy-1-propanol to glycerine: A theoretical analysis.
Rehmus P, et al.
J. Chem. Phys. , 78(12), 7241-7251 (1983)