MilliporeSigma
476625
Sigma-Aldrich
N,α-Diphenylbenzotriazolemethanamine, mixture of Bt1 and Bt2 isomers
≤20% Bt1 isomer
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H16N4
Número de CAS:
Peso molecular:
300.36
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
idoneidad de la reacción
reaction type: C-C Bond Formation
mp
99-102 °C (lit.)
cadena SMILES
N(C(N1N=NC2C=CC=CC12)c3ccccc3)c4ccccc4.N(C(c5ccccc5)n6nc7ccccc7n6)c8ccccc8
InChI
1S/C19H18N4.C19H16N4/c1-3-9-15(10-4-1)19(20-16-11-5-2-6-12-16)23-18-14-8-7-13-17(18)21-22-23;1-3-9-15(10-4-1)19(20-16-11-5-2-6-12-16)23-21-17-13-7-8-14-18(17)22-23/h1-14,17-20H;1-14,19-20H
Clave InChI
QWHOMMASBXBEIY-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)