MilliporeSigma
47617
Sigma-Aldrich
Fmoc-Asn-OH
≥96.0%
Sinónimos:
Fmoc-L-asparagine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H18N2O5
Número de CAS:
Peso molecular:
354.36
Beilstein/REAXYS Number:
4335103
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
assay
≥96.0%
form
solid
optical activity
[α]20/D −13±1°, c = 1% in DMF
mp
~190 °C (dec.)
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC(=O)C[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C19H18N2O5/c20-17(22)9-16(18(23)24)21-19(25)26-10-15-13-7-3-1-5-11(13)12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,15-16H,9-10H2,(H2,20,22)(H,21,25)(H,23,24)/t16-/m0/s1
InChI key
YUGBZNJSGOBFOV-INIZCTEOSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 2
1 of 2