475394
2-(2-Bromoethoxy)tetrahydro-2H-pyran
96%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
96%
contiene
~1% K2CO3 as stabilizer
índice de refracción
n20/D 1.482 (lit.)
bp
62-64 °C/0.4 mmHg (lit.)
densidad
1.384 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
BrCCOC1CCCCO1
InChI
1S/C7H13BrO2/c8-4-6-10-7-3-1-2-5-9-7/h7H,1-6H2
Clave InChI
GCUOLJOTJRUDIZ-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
190.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
88 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?