MilliporeSigma
474665
Sigma-Aldrich
2,2′-Bipyridine-4,4′-dicarboxaldehyde
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H8N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
212.20
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
95%
mp
188 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[H]C(=O)c1ccnc(c1)-c2cc(ccn2)C([H])=O
InChI
1S/C12H8N2O2/c15-7-9-1-3-13-11(5-9)12-6-10(8-16)2-4-14-12/h1-8H
InChI key
UJCACAOPZBJKIW-UHFFFAOYSA-N
General description
2,2′-Bipyridine-4,4′-dicarboxaldehyde is an organic building block.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)