47430
Fmoc-Homophe-OH
≥98.0%
Sinónimos:
(S)-2-(Fmoc-amino)-4-phenylbutyric acid, Fmoc-L-homophenylalanine
About This Item
Productos recomendados
assay
≥98.0%
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)[C@H](CCc1ccccc1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C25H23NO4/c27-24(28)23(15-14-17-8-2-1-3-9-17)26-25(29)30-16-22-20-12-6-4-10-18(20)19-11-5-7-13-21(19)22/h1-13,22-23H,14-16H2,(H,26,29)(H,27,28)/t23-/m0/s1
InChI key
CIHPCIUGLIZADU-QHCPKHFHSA-N
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?