MilliporeSigma
474118
Sigma-Aldrich
[2,2,3,3,4,5,5,5-Octafluoro-4-(trifluoromethyl)pentyl]oxirane
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H5F11O
Número de CAS:
Peso molecular:
326.11
MDL number:
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
assay
97%
refractive index
n20/D 1.324 (lit.)
bp
150 °C (lit.)
density
1.631 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
FC(F)(F)C(F)(C(F)(F)F)C(F)(F)C(F)(F)CC1CO1
InChI
1S/C8H5F11O/c9-4(10,1-3-2-20-3)6(12,13)5(11,7(14,15)16)8(17,18)19/h3H,1-2H2
InChI key
BKXKCZGEIQKTBI-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)