MilliporeSigma
47297
Sigma-Aldrich
6-(Fmoc-amino)-1-hexanol
≥98.0%
Sinónimos:
9-Fluorenylmethyl N-(6-hydroxyhexyl)carbamate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H25NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
339.43
Beilstein:
4531101
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥98.0%
idoneidad de la reacción
reagent type: cross-linking reagent
grupo funcional
Fmoc
hydroxyl
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OCCCCCCNC(OCC1C(C=CC=C2)=C2C3=C1C=CC=C3)=O
InChI
1S/C21H25NO3/c23-14-8-2-1-7-13-22-21(24)25-15-20-18-11-5-3-9-16(18)17-10-4-6-12-19(17)20/h3-6,9-12,20,23H,1-2,7-8,13-15H2,(H,22,24)
Clave InChI
VGXOJZUTHIGHPT-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Reagent for the introduction of a spacer arm.[1][2]
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
S Bay et al.
Carbohydrate research, 298(3), 153-161 (1997-03-05)
The T-antigen [beta-D-Gal-(1-->3)-D-Ga1NAc] has been linked to biotin through a C6 spacer arm for the detection of a specific 'T-antigen-lectin' complex at the surface and/or on the migration pathway of melanoma cells. When 4,6-di-O-acetyl-2-azido-2-deoxy-3-O-(2,3,4, 6-tetra-O-acetyl-beta-D-galactopyranosyl)-alpha- or -beta-D-galactopyranosyl halides were treated
S. Agrawal
Tetrahedron Letters, 30, 7025-7025 (1989)