472212
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate
97%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.461 (lit.)
bp
52 °C/2.5 mmHg (lit.)
densidad
1.43 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Fc1ccc(N=C=O)c(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H3F4NO/c9-5-1-2-7(13-4-14)6(3-5)8(10,11)12/h1-3H
Clave InChI
MNANIHSTOUUFNY-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
159.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
71 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?