MilliporeSigma
470384
Sigma-Aldrich
3-Methylbenzotrifluoride
98%
Sinónimos:
α,α,α-Trifluoro-m-xylene
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C6H4CF3
Número de CAS:
Peso molecular:
160.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.427 (lit.)
bp
130 °C (lit.)
densidad
1.148 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H7F3/c1-6-3-2-4-7(5-6)8(9,10)11/h2-5H,1H3
Clave InChI
VJYXZJGDFJJDGF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
80.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
27 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)