MilliporeSigma
470171
Sigma-Aldrich
3-Methyl-1-phenyl-3-pentanol
98%
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH2CH2C(CH3)(C2H5)OH
Número de CAS:
Peso molecular:
178.27
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.511 (lit.)
bp
112-112.5 °C/0.8 mmHg (lit.)
densidad
0.938 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCC(C)(O)CCc1ccccc1
InChI
1S/C12H18O/c1-3-12(2,13)10-9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,13H,3,9-10H2,1-2H3
Clave InChI
AEJRTNBCFUOSEM-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
3-Methyl-1-phenyl-3-pentanol is a tertiary alcohol and belongs to the fragrance structural group Aryl Alkyl Alcohols.[1] Sulfuric acid catalyzed cyclization of 3-methyl-1-phenyl-3-pentanol has been proposed.[2]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
J Scognamiglio et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 50 Suppl 2, S168-S172 (2011-10-29)
A toxicologic and dermatologic review of 1-phenyl-3-methyl-3-pentanol when used as a fragrance ingredient is presented. 1-Phenyl-3-methyl-3-pentanol is a member of the fragrance structural group Aryl Alkyl Alcohols and is a tertiary alcohol. The AAAs are a structurally diverse class of
Friedel-Crafts cyclialkylations of certain mono-and diphenyl-substituted alcohols and alkyl chlorides.
Khalaf AA and Roberts RM.
The Journal of Organic Chemistry, 37(26), 4227-4235 (1972)