MilliporeSigma
467960
Sigma-Aldrich
3-Methylcinnamic acid, predominantly trans
97%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C6H4CH=CHCO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
162.19
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
mp
115-118 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1cccc(\C=C\C(O)=O)c1
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)