MilliporeSigma
464295
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethylnonylamine
97%
Sinónimos:
1-(Dimethylamino)nonane
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)8N(CH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
171.32
Beilstein:
1736553
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.428 (lit.)
bp
83 °C/7 mmHg (lit.)
densidad
0.773 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadena SMILES
CCCCCCCCCN(C)C
InChI
1S/C11H25N/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12(2)3/h4-11H2,1-3H3
Clave InChI
AMAADDMFZSZCNT-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
N,N-Dimethylnonylamine (1-(Dimethylamino)nonane) is a hydrophobic tertiary amine.
Aplicación
N,N-Dimethylnonylamine may be used as charge modifier for the separation of enantiomers of anti-inflammatory drugs. It may be used for the synthesis of bromoethylnonyldimethylammonium bromide.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
168.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
76 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
M Ouyang et al.
Bioconjugate chemistry, 11(1), 104-112 (2000-01-19)
A series of novel cationic detergents that contain cleavable hydrophilic isothiuronium headgroups was synthesized, and their utility in controlled assembly of plasmid DNA into small stable particles with high DNA concentration investigated. The detergents have alkyl chains of C(8)-C(12) and
Dynamic modification of the chiral bonding properties of a CHIRAL-AGP column by organic and inorganic additives: separation of enantiomers of anti-inflammatory drugs.
Hermansson J and Hermansson I.
Journal of Chromatography A, 666(1), 181-191 (1994)