MilliporeSigma
460737
Sigma-Aldrich
3,6-Bis(2-methyl-2-morpholinopropionyl)-9-octylcarbazole
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C36H51N3O4
Número de CAS:
Peso molecular:
589.81
MDL number:
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
assay
97%
mp
116-120 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCn1c2ccc(cc2c3cc(ccc13)C(=O)C(C)(C)N4CCOCC4)C(=O)C(C)(C)N5CCOCC5
Application
Photoinitiator
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)