460095
Bis(2-butoxyethyl) phthalate
technical grade
About This Item
grado
technical grade
impurezas
10% polyalkyl substitution groups
índice de refracción
n20/D 1.486 (lit.)
bp
220 °C (lit.)
solubilidad
hexane, toluene, ethanol and acetone: soluble
water and propylene glycol: insoluble
densidad
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCOCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCOCCCC
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
204.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
96.00 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)