MilliporeSigma
456152
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-4-Chloro-3-hydroxybutyronitrile
97%
About This Item
Fórmula lineal:
ClCH2CH(OH)CH2CN
Número de CAS:
Peso molecular:
119.55
Beilstein:
1700586
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
actividad óptica
[α]25/D +11.0°, neat
índice de refracción
n20/D 1.474 (lit.)
bp
110 °C/1 mmHg (lit.)
densidad
1.250 g/mL at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
O[C@@H](CCl)CC#N
InChI
1S/C4H6ClNO/c5-3-4(7)1-2-6/h4,7H,1,3H2/t4-/m1/s1
Clave InChI
LHBPNZDUNCZWFL-SCSAIBSYSA-N
Aplicación
(-)-Carnitine and (-)-γ-amino-β-hydroxybutyric acid have been prepared using this synthon.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
H.C. Kolb et al.
Tetrahedron Asymmetry, 4, 133-133 (1993)