MilliporeSigma
455288
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
98%
About This Item
Fórmula lineal:
FC6H3(CF3)COCl
Número de CAS:
Peso molecular:
226.56
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.466 (lit.)
bp
188-189 °C (lit.)
densidad
1.5 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Fc1cc(ccc1C(Cl)=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H3ClF4O/c9-7(14)5-2-1-4(3-6(5)10)8(11,12)13/h1-3H
Clave InChI
OOAHPLWBUUTFMV-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
177.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
81 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)