MilliporeSigma
454761
Sigma-Aldrich
1-Cyclohexen-1-yl acetate
97%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CO2C6H9
Número de CAS:
Peso molecular:
140.18
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
assay
97%
refractive index
n20/D 1.458 (lit.)
bp
76-77 °C/17 mmHg (lit.)
density
0.998 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)OC1=CCCCC1
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
150.8 °F - closed cup
flash_point_c
66 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)