MilliporeSigma
453374
Sigma-Aldrich
Trimethyl(1,2,3,4,5-pentamethyl-2,4-cyclopentadien-1-yl)silane
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H24Si
Número de CAS:
Peso molecular:
208.42
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.488 (lit.)
bp
100-101 °C/10 mmHg (lit.)
densidad
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC1=C(C)C(C)(C(C)=C1C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C13H24Si/c1-9-10(2)12(4)13(5,11(9)3)14(6,7)8/h1-8H3
Clave InChI
WNTWQEUDFDAMBF-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
168.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
76 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)