MilliporeSigma
452688
Sigma-Aldrich
Isopropylxanthic disulfide
95%
Sinónimos:
O,O-Diisopropyl dithiobis(thioformate)
About This Item
Fórmula lineal:
[-SC(=S)OCH(CH3)2]2
Número de CAS:
Peso molecular:
270.46
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
assay
95%
mp
54-56 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)OC(=S)SSC(=S)OC(C)C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)