MilliporeSigma
452661
Sigma-Aldrich
N-(Benzyloxycarbonyl)-1H-pyrazole-1-carboxamidine
97%
Sinónimos:
Benzyl N-[imino(1-pyrazolyl)methyl]carbamate, Z-1H-pyrazole-1-carboxamidine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H12N4O2
Número de CAS:
Peso molecular:
244.25
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
mp
106-110 °C (lit.)
SMILES string
N=C(NC(=O)OCc1ccccc1)n2cccn2
InChI
1S/C12H12N4O2/c13-11(16-8-4-7-14-16)15-12(17)18-9-10-5-2-1-3-6-10/h1-8H,9H2,(H2,13,15,17)
InChI key
BXUMISWXFKCEIA-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)