451630
Gallium(III) fluoride
anhydrous, powder, ≥99.99% trace metals basis
Sinónimos:
Gallium fluoride, Gallium trifluoride, Trifluorogallium
About This Item
Productos recomendados
grado
anhydrous
Ensayo
≥99.99% trace metals basis
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: gallium
densidad
4.47 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
F[Ga](F)F
InChI
1S/3FH.Ga/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Clave InChI
WXXZSFJVAMRMPV-UHFFFAOYSA-K
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?