MilliporeSigma
450375
Sigma-Aldrich
2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol monoisobutyrate
99%
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2CHCH[OH(R)]C(CH3)2CH2OR(H), R = -COCH(CH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
432.63
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
presión de vapor
0.01 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
99%
índice de refracción
n20/D 1.441 (lit.)
bp
244 °C (lit.)
mp
−50 °C (lit.)
densidad
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)C(O)C(C)(C)COC(=O)C(C)C.CC(C)C(OC(=O)C(C)C)C(C)(C)CO
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)