449377
Di-2-thienyl ketone
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H6OS2
Número de CAS:
Peso molecular:
194.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
90-94 °C (lit.)
cadena SMILES
O=C(c1cccs1)c2cccs2
InChI
1S/C9H6OS2/c10-9(7-3-1-5-11-7)8-4-2-6-12-8/h1-6H
Clave InChI
GUTQMBQKTSGBPQ-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Mohammed Bakir et al.
Talanta, 62(4), 781-789 (2008-10-31)
The compound di-2-thienyl ketone p-nitrophenylhydrazone (DSKNPH) melting point 168-170 degrees C was isolated in good yield from the reaction between di-2-thienyl ketone (DSK) and p-nitrophenylhydrazine in refluxing ethanol containing a few drop of concentrated HCl. Nuclear magnetic resonance studies on
Photophysical properties of some thienyl ketones: an experimental and theoretical study.
Becker RS, et al.
The Journal of Physical Chemistry, 99(5), 1410-1417 (1995)
Perthienyl analogues of chichibabin's hydrocarbon. A new stable, highly amphoteric multistage redox system with low oxidation potentials.
Kawase T, et al.
Tetrahedron Letters, 33(37), 5405-5408 (1992)