MilliporeSigma
449040
Sigma-Aldrich
1,3-Dioxepane
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H10O2
Número de CAS:
Peso molecular:
102.13
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
presión de vapor
17 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.43 (lit.)
bp
119 °C (lit.)
densidad
1 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
C1CCOCOC1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)