MilliporeSigma
447978
Sigma-Aldrich
Dextrin palmitate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C54H102O9
Número de CAS:
Peso molecular:
895.38
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
mp
80-130 °C (lit.)
número de ácido
4‑7 mg KOH/g
valor de saponificación
195‑220 mg KOH/g
densidad
0.53 g/mL at 25 °C (lit.)
Aplicación
Gelling agent for liquid paraffins, higher alcohols, esters and ketones. Oil phase stabilizer for o/w and w/o systems. Uniformly dispenses dyes.
Características y beneficios
Surfactants have no effect on gel strength. Forms temperature-reversible gels.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)