MilliporeSigma
447110
Sigma-Aldrich
Tetrabutylammonium phosphate monobasic solution
0.4 M in acetonitrile
Sinónimos:
Tetrabutylammonium dihydrogen phosphate
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3CH2CH2CH2)4N[OP(OH)2O]
Número de CAS:
Peso molecular:
339.45
Beilstein:
5196532
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352000
ID de la sustancia en PubChem:
concentración
0.4 M in acetonitrile
índice de refracción
n20/D 1.369
bp
81-82 °C
densidad
0.828 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
OP(O)([O-])=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.H3O4P/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-5(2,3)4/h5-16H2,1-4H3;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
Clave InChI
ARRNBPCNZJXHRJ-UHFFFAOYSA-M
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
2 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)