MilliporeSigma
446726
Sigma-Aldrich
N-(Benzyloxycarbonyl)-2-aminoacetonitrile
98%
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH2OCONHCH2CN
Número de CAS:
Peso molecular:
190.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
Formulario
solid
mp
61-63 °C (lit.)
grupo funcional
amine
nitrile
phenyl
cadena SMILES
O=C(NCC#N)OCc1ccccc1
InChI
1S/C10H10N2O2/c11-6-7-12-10(13)14-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,7-8H2,(H,12,13)
Clave InChI
DVUXKEFDAGQPQU-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Andrea Versari et al.
Biotechnology and bioengineering, 79(1), 9-14 (2007-06-27)
A mutant of the cysteine protease papain, displaying nitrile hydratase and amidase activities, was expressed in Pichia pastoris and used for the hydrolysis of peptide nitriles in aqueous-organic media. The rate of hydrolysis of these nitriles is lowered by increasing