MilliporeSigma
445428
Sigma-Aldrich
Glycidyl 1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether
98%
Sinónimos:
2H-Perfluoroethyl glycidyl ether
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H6F4O2
Número de CAS:
Peso molecular:
174.09
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.349 (lit.)
bp
142-144 °C (lit.)
densidad
1.38 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
FC(F)C(F)(F)OCC1CO1
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
125.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
52 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)