MilliporeSigma
44493
Sigma-Aldrich
1,3-Bis(3-cyanopropyl)imidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
≥98.0% (HPLC/T)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H15F6N5O4S2
Número de CAS:
Peso molecular:
483.41
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥98.0% (HPLC/T)
impurezas
≤0.1% water
≤10 mg/kg halogenes (as chloride)
índice de refracción
n20/D 1.456
cadena SMILES
FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.N#CCCCn1cc[n+](CCCC#N)c1
Aplicación
Nitrile-functionalized ionic liquid showing superior characteristics in Suzuki and Stille coupling reactions.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Dongbin Zhao et al.
Journal of the American Chemical Society, 126(48), 15876-15882 (2004-12-02)
A series of relatively low-cost ionic liquids, based on the N-butyronitrile pyridinium cation [C(3)CNpy](+), designed to improve catalyst retention, have been prepared and evaluated in Suzuki and Stille coupling reactions. Depending on the nature of the anion, these salts react