443719
1-Bromo-3-fluoropropane
98%
About This Item
Productos recomendados
assay
98%
refractive index
n20/D 1.431 (lit.)
bp
99-101 °C (lit.)
density
1.538 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
FCCCBr
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Ozone 1
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
75.2 °F - closed cup
flash_point_c
24 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?