MilliporeSigma
442356
Sigma-Aldrich
Poly(styrene-co-maleic anhydride), partial propyl ester, cumene terminated
average Mn ~1,900 by GPC
Sinónimos:
maleated copolymer, maleated polymer, maleic copolymer
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
mol peso
average Mn ~1,900 by GPC
composición
acid groups converted to ester, 50%
número de ácido
200‑240 mg KOH/g
temperatura de transición
Tg 110 °C
solubilidad
ketones, ethers and alkali: soluble
Descripción general
~2:1 mole ratio of styrene: maleic anhydride
Aplicación
Leveling aids in films, embrittling/anti-resoil agents in shampoos, pigment dispersants, paper sizing and aqueous grinding fluids.
Características y beneficios
Low solution viscosity and high functionality.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)