MilliporeSigma
442089
Sigma-Aldrich
Potassium tetrabromopalladate(II)
Sinónimos:
Dipotassium palladium tetrabromide, Dipotassium tetrabromopalladate, Palladium potassium bromide (PdK2 Br4 ), Potassium tetrabromopalladate
About This Item
Fórmula lineal:
K2PdBr4
Número de CAS:
Peso molecular:
504.23
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
Formulario
crystalline
cadena SMILES
[K+].[K+].Br[Pd--](Br)(Br)Br
InChI
1S/4BrH.2K.Pd/h4*1H;;;/q;;;;2*+1;+2/p-4
Clave InChI
RIURRBMISBBRGH-UHFFFAOYSA-J
Aplicación
Potassium tetrabromopalladate(II) may be used along with (COD)PdCl2 and C3-symmetric N,N′,N′′-tris(2-pyridinylmethyl)-1,3,5-benzenetricarboxamide (L) to prepare Pd6L4-type neutral coordination cages.[1][2]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Potassium tetrabromopalladate (II).
Martin DS, et al.
Acta Crystallographica Section B, Structural Science, Crystal Engineering and Materials, 31(10), 2538-2539 (1975)
Photoreaction of adsorbed diiodomethane: halide effects of a series of neutral palladium (ii) coordination cages.
Noh TH, et al.
Dalton Transactions, 45(23), 9574-9581 (2016)