MilliporeSigma
441716
Sigma-Aldrich
Bis[1-(tert-butylperoxy)-1-methylethyl]benzene
96%
About This Item
Fórmula lineal:
C6H4[C(CH3)2OOC(CH3)3]2
Número de CAS:
Peso molecular:
338.48
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
Ensayo
96%
composición
active oxygen content, 9 wt. %
t1/2
10 hr(110 °C)
mp
44-48 °C (lit.)
≥80 °C (SADT) (lit.)
cadena SMILES
CC(C)(C)OOC(C)(C)c1cccc(c1)C(C)(C)OOC(C)(C)C
Aplicación
Free radical polymerization initiator.
Initiates degradation of polypropylene, initiates polymerization and cross-links elastomers and olefins. Acts as a synergist in halogen-containing fire retardant plastics.
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Org. Perox. D
Código de clase de almacenamiento
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)