MilliporeSigma
440590
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-1,1′-Bi-2-naphthol bis(trifluoromethanesulfonate)
97%
Sinónimos:
(R)-1,1′-Bi(2-naphthol) bis(trifluoromethanesulfonate), (R)-1,1′-Binaphthalene-2,2′-diyl bis(trifluoromethanesulfonate)
About This Item
Fórmula lineal:
(CF3SO3C10H6-)2
Número de CAS:
Peso molecular:
550.45
Beilstein:
4282753
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
actividad óptica
[α]23/D −146°, c = 1 in chloroform
mp
82-85 °C (lit.)
cadena SMILES
FC(F)(F)S(=O)(=O)Oc1ccc2ccccc2c1-c3c(OS(=O)(=O)C(F)(F)F)ccc4ccccc34
InChI
1S/C22H12F6O6S2/c23-21(24,25)35(29,30)33-17-11-9-13-5-1-3-7-15(13)19(17)20-16-8-4-2-6-14(16)10-12-18(20)34-36(31,32)22(26,27)28/h1-12H
Clave InChI
OYJLCOSEYYZULE-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
(R)-(−)-1,1′-Bi-2-naphthol bis(trifluoromethanesulfonate) can be used:
  • In the synthesis of heterobidentate ligands for asymmetric catalysis.[1][2]
  • To prepare 2-(diphenylphosphino)-2′-alkoxy-1,1′-binaphthyls by reacting with bis(aryl) phosphonic acids.[3]
  • As a starting material for the synthesis of binaphthyl based rhodium catalysts used in the hydrogenation of styrene.[4]
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Synthesis of chiral 2, 2′-bis (diphenylphosphino)-1, 1′-binaphthyl (BINAP) via a novel nickel-catalyzed phosphine insertion
Cai D, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 59(23), 7180-7181 (1994)
Palladium-catalysed asymmetric allylic alkylation in the presence of a chiral `light fluorous? phosphine ligand
Cavazzini M, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 13, 1220-1221 (2001)
New perfluorinated rhodium-BINAP catalysts and hydrogenation of styrene in supercritical CO2
Altinel H, et al.
Journal of Supercritical Fluids, 51(2), 202-208 (2009)
Novel heterobidentate ligands for asymmetric catalysis: Synthesis and rhodium-catalysed reactions of S-alkyl (R)-2-diphenylphosphino-1, 1′-binaphthyl-2′-thiol
Gladiali S, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 5(7), 1143-1146 (1994)