MilliporeSigma
439630
Sigma-Aldrich
Thulium(III) bromide
anhydrous, powder, 99.99%
Sinónimos:
Thulium tribromide
About This Item
Fórmula lineal:
TmBr3
Número de CAS:
Peso molecular:
408.65
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
grado
anhydrous
Ensayo
99.99%
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: thulium
mp
952 °C (lit.)
cadena SMILES
Br[Tm](Br)Br
InChI
1S/3BrH.Tm/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Clave InChI
HQSWGSFQSCMHFQ-UHFFFAOYSA-K
Aplicación
Used for development of advanced ceramic discharge lamps and metal halide lamps
Reagent for complexation of lanthanide bromides with aluminum bromide
Reactant for preparation of alkali metal thulium bromides
Para utilizar con
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)