MilliporeSigma
438820
Sigma-Aldrich
3-Acetyl-1-(phenylsulfonyl)pyrrole
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H11NO3S
Número de CAS:
Peso molecular:
249.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
98%
Formulario
solid
mp
96-99 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(=O)c1ccn(c1)S(=O)(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C12H11NO3S/c1-10(14)11-7-8-13(9-11)17(15,16)12-5-3-2-4-6-12/h2-9H,1H3
Clave InChI
HTMLKRFQINMFRA-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
3-Acetyl-1-(phenylsulfonyl)pyrrole is a heterocyclic building block.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)