MilliporeSigma
436941
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-3-methylimidazolium trifluoromethanesulfonate
97%
Sinónimos:
EMIM Otf
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H11F3N2O3S
Número de CAS:
Peso molecular:
260.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.435 (lit.)
bp
>350 °C (lit.)
densidad
1.387 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCn1cc[n+](C)c1.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H11N2.CHF3O3S/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;2-1(3,4)8(5,6)7/h4-6H,3H2,1-2H3;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
Clave InChI
ZPTRYWVRCNOTAS-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
Recently used in the preparation of hydrophobic, highly conductive ambient-temperature molten salts, and in the preparation of dual intercalating molten electrolyte batteries.
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
425.3 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
218.5 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Journal of the Electrochemical Society, 141, L73-L73 (1994)
Pierre Bonhôte et al.
Inorganic chemistry, 35(5), 1168-1178 (1996-02-28)
New, hydrophobic ionic liquids with low melting points (<-30 degrees C to ambient temperature) have been synthesized and investigated, based on 1,3-dialkyl imidazolium cations and hydrophobic anions. Other imidazolium molten salts with hydrophilic anions and thus water-soluble are also described.