MilliporeSigma
436925
Sigma-Aldrich
5-(4-Bromophenyl)furfural
97%
Sinónimos:
5-(4-Bromophenyl)-2-furancarboxaldehyde
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H7BrO2
Número de CAS:
Peso molecular:
251.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
152-155 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
bromo
cadena SMILES
Brc1ccc(cc1)-c2ccc(C=O)o2
InChI
1S/C11H7BrO2/c12-9-3-1-8(2-4-9)11-6-5-10(7-13)14-11/h1-7H
Clave InChI
QRTAOOSYSVHQGT-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
5-(4-Bromophenyl)furfural is an aromatic aldehyde. Oxone oxidation of 5-(4-bromophenyl)furfural has been reported to afford γ-keto carboxylic acid.[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Benjamin R Travis et al.
Organic letters, 5(7), 1031-1034 (2003-03-28)
[reaction: see text] A highly efficient, mild, and simple protocol is presented for the oxidation of aldehydes to carboxylic acids utilizing Oxone as the sole oxidant. Direct conversion of aldehydes in alcoholic solvents to their corresponding ester products is also