MilliporeSigma
435732
Sigma-Aldrich
5-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-1-pentanol
90%
Seleccione un Tamaño
25 ML
$283.10
$283.10
Precio de catálogo$298.00
En stockDetalles
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 ML
$283.10
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)3CSi(CH3)2O(CH2)5OH
Número de CAS:
Peso molecular:
218.41
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
$283.10
Precio de catálogo$298.00
En stockDetalles
Solicitar un pedido a granel
Quality Level
assay
90%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.442 (lit.)
bp
140 °C/6 mmHg (lit.)
density
0.885 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
C[Si](C)(OCCCCCO)C(C)(C)C
InChI
1S/C11H26O2Si/c1-11(2,3)14(4,5)13-10-8-6-7-9-12/h12H,6-10H2,1-5H3
InChI key
ZPADIAOSJBISTI-UHFFFAOYSA-N
General description
5-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-1-pentanol participates in the synthesis of well-defined mono- and ditelechelic polyphosphazenes.[1]
Other Notes
remainder 1,5-bis(tert-butyldimethylsilyoxy)pentane
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Telechelic polyphosphazenes: Reaction of living poly (dichlorophosphazene) chains with alkoxy and aryloxy phosphoranimines.
Allcock HR, et al.
Macromolecules, 37(10), 3635-3641 (2004)